SAB1306163
ANTI-OCT4 (OCT3) (E125) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
OCT3, OCT4, OTF3, POU domain, class 5, transcription factor 1, POU5F1
457,00 €
About This Item
457,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
38571 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU5F1(5460)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable