SAB1305373
ANTI-MYLK3(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Cardiac-MyBP-C-associated Ca/CaM kinase, MLCK, MYLK3, Putative myosin light chain kinase 3
388,00 €
About This Item
388,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
88393 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYLK3(91807)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable