Principaux documents
MC0SP07FS1
Millipore
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod
C0SP, filtration area 0.77 m², Process Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.77 m 2 surface area
1 EA
1 039,00 €
1 039,00 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
1 039,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
1 039,00 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Nom du produit
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod, C0SP, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Matériaux
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Niveau de qualité
Description
Primary clarification directly out of the bioreactor
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Hauteur
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Longueur
24.2 in. (62 cm)
Profondeur
6.4 in. (16.3 cm)
Surface de filtration
0.77 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
C0SP
Description générale
Le filtre Millistak+® HC Pro Pod (matériau synthétique à haute capacité) est un filtre en profondeur synthétique offrant un milieu de filtration en profondeur plus propre et plus homogène que les filtres à base de diatomite (DE) et de cellulose (CE) proposés actuellement. Cette unité, présentée sous un format Pod à l'échelle industrielle avec un milieu de qualité C0SP, peut prendre en charge des applications de clarification primaire et secondaire ainsi que des applications de filtration downstream.
Application
Clarification primaire directement à la sortie du bioréacteur
Caractéristiques et avantages
Matériaux de construction synthétiques
  • Réduisez de 50 % le taux de composés extractibles dans les analyses de COT et les exigences de volume de rinçage pré-utilisation
  • Pas de bêta-glycanes pour interférer avec les tests au lysat d'amébocytes de Limulus (LAL) pour la détection des endotoxines bactériennes
  • Cohérence entre les lots pour assurer la réussite du développement et de la mise en œuvre de procédés de clarification robustes
    Formulation et conception du milieu du filtre en profondeur
    • Offre jusqu'à deux fois la capacité de filtration avec des propriétés de rétention du filtre équivalentes et supérieures aux références commerciales à base de diatomite (DE)
    • Meilleure élimination des impuretés liées aux protéines de cellules hôtes (HCP)
    Dispositif Pod jetable
    • Format modulaire et flexible offrant des possibilités d'échelonnage de 5 à 12 000 litres ou plus
    • Format robuste du dispositif ; facile à utiliser et à configurer
Caractéristiques
Grade du filtre : C0SP
Les métaux à l'état de traces ont été mesurés après un rinçage à l'eau pure de 50 l/m2 de surface et un trempage statique de 24 heures dans de l'eau pure. Valeurs basées sur la moyenne des données sur les métaux extractibles issues de trois lots distincts de dispositifs µPod. L'analyse a été réalisée par ICP-MS. Les dispositifs n'ont pas été autoclavés.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 ºC ; l'autoclave peut altérer les performances de la filtration. Recommandé uniquement pour la décontamination après utilisation.
Remarque sur l'analyse
Conductivité de l'eau produite à 25 °C : après un rinçage à l'eau pure de 50 l/m2 (5 litres par pi2) de superficie de membrane (300 l/m²/h, 10 min). Un échantillon a été prélevé à l′issue du rinçage pour mesurer la conductivité. Les dispositifs n'ont pas été autoclavés.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.