Principaux documents
SAB1300303
Sigma-Aldrich
Anti-OLFM1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NOE1, Anti-Neuronal olfactomedin-related ER localized protein, Anti-Noelin, Anti-OLFM1, Anti-Olfactomedin-1
100 μG
374,00 €
374,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
374,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
374,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLFM1(10439)
Description générale
Olfm1 shares extensive sequence similarity with the rat neuronal olfactomedin-related ER localized protein. While the exact function of this protein is not known, its abundant expression in brain suggests that it may have an essential role in nerve tissue.
Immunogène
OLFM1 (NP_006325, 76-110)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human Olfm1.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable