S9446
Sphingosine Kinase 1 human
aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
SPHK 2
855,00 €
About This Item
855,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥10 units/μg
Poids mol.
47 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SPHK1(8877)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable