Principaux documents
S9379
Sigma-Aldrich
Selenium dioxide
≥98%, powder
Synonyme(s) :
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Formule linéaire :
SeO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
1 mmHg ( 157 °C)
Essai
≥98%
Forme
powder
Couleur
white to light pink
Pf
315 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Clé InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par