S9070
SB 220025 trihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinyl)imidazole trihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 22 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Nc1nccc(n1)-c2c(ncn2C3CCNCC3)-c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C18H19FN6.3ClH/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14;;;/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24);3*1H
Clé InChI
IPFBHUGKKONHFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.