L3262
Anti-Lactoferrin antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Draculin, Anti-Draculin-1
336,00 €
About This Item
336,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000 using using human lactoferrin
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LTF(4057)
Description générale
Spécificité
Application
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- flow cytometry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable