S8197
SMER28
>99% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
6-bromo-N-2-propenyl-4-quinazolinamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>99% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1ccc2ncnc(NCC=C)c2c1
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3