S6022
Sephadex® G-50
BioReagent, for molecular biology, DNA grade, medium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
DNA grade
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Forme
beads
Gonflement
1 g swells to 9-11 mL
Diamètre des billes
50-150 μm
Dimension de pores
exclusion limit (20 bp dsDNA; (rA)20)
pH
2-10
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable