S5321
S15535
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-4-(2,3-dihydro-1h-inden-2-yl)-piperazine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ~6 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1COc2c(O1)cccc2N3CCN(CC3)C4Cc5ccccc5C4
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-2-5-17-15-18(14-16(17)4-1)22-8-10-23(11-9-22)19-6-3-7-20-21(19)25-13-12-24-20/h1-7,18H,8-15H2
Clé InChI
QJPPEMXOOWNICQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.