M1302
M-MLV Reverse Transcriptase
Moloney Murine Leukemia Virus enzyme & buffer for cDNA synthesis
Synonyme(s) :
Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine intestinal mucosa
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 200 reactions
sufficient for 250 reactions
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart: no
Concentration
200 units/μL
Technique(s)
RT-PCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified RNA
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for the preparation of cDNA libraries or for first strand cDNA synthesis
- for use in a 2-step RT-PCR assay
- in quantitative realtime-polymerase chain reaction (RT-qPCR)
- in reverse transcription
Caractéristiques et avantages
- Thermostable reverse transcriptase active at 37 °C.
- Can be used to generate first strand cDNA of up to 7 kb.
Conditionnement
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Informations légales
Inhibiteur
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Contenu apparenté
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
La RT-qPCR, ou PCR quantitative après transcription inverse, combine les effets de la transcription inverse et de la PCR quantitative, ou PCR en temps réel, pour amplifier et détecter des cibles spécifiques. La RT-qPCR trouve de multiples applications, notamment dans la quantification du niveau d'expression génique, la validation de l'interférence par ARN ou la détection d'agents pathogènes comme les virus.