S6150
Chlorure de sodium
tablet
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Niveau de qualité
Forme
tablet
Taille des particules
5/8 in.
pH
5.5-6.5(1 tablet in 100 mL purified water)
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Spécificité
Application
- MicroRNA-142-3p alleviated high salt-induced cardiac fibrosis via downregulating optineurin-mediated mitophagy.: Research focusing on the effect of high sodium chloride intake on cardiac health, specifically looking at how it triggers pathological changes in cardiac tissue (Li et al., 2024).
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?