S4813
Anti-α1-Syntrophin (RA-16) antibody produced in rabbit
buffered aqueous solution, IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-SNTA1
557,00 €
About This Item
557,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60 kDa
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using 0.5% paraformaldehyde fixed/0.5% Triton X-100 treated rat skeletal muscle
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat skeletal muscle homogenate extract (membrane fraction)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Snta1(20648)
rat ... Snta1(362242)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable