Principaux documents
S3386
Sigma-Aldrich
Sorbitan sesquioleate
nonionic surfactant
Synonyme(s) :
Arlacel® 83, Span® 83
250 ML
95,70 €
1 L
300,00 €
95,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
95,70 €
1 L
300,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
95,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
corn
Pression de vapeur
0.81 psi ( 20 °C)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
oils
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C2OC[C@H](O)[C@H]2O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/3C18H34O2.2C6H12O5/c3*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;2*7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3*9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);2*3-10H,1-2H2/b3*10-9-;;/t;;;2*3-,4+,5-,6-/m...11/s1
Clé InChI
SPFRYHCSFBFNTR-RKGWDQTMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sorbitan sesquioleate (SSO) is a sorbitol derivative emulsifier. It is a common emulsifier component in topical corticosteroids, topical antibiotics, topical antifungals, moisturizing creams and lotions and topical retinoids.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Sorbitan sesquioleate is useful as a stabilizing agent in polymerization process to produce spherical acrylamide beads.[2] It has been used in many topical agents. SSO have recently been implicated in allergic dermatitis.[3]
Autres remarques
Fatty acid composition: Oleic acid (C18:1) approx. 70%; balance primarily palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0) and linoleic acid (C18:2).
Informations légales
Arlacel is a registered trademark of Croda International PLC
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
S Fukanoki et al.
Avian diseases, 44(4), 869-873 (2001-02-24)
The relationship between the antigen release from formulations in vitro and the antibody response after administration of water-in-oil-in-water (W/O/W) emulsion vaccines containing Haemophilus paragallinarum (Hpg) was studied in chickens. Increases of sorbitan sesquioleate volume in the formulation led to slower
The Validity of Patch Testing
Lachapelle JM, et al.
Patch Testing Tips, 49(4), 37-61 (2014)
Contact urticaria syndrome from sorbitan sesquioleate in a corticosteroid ointment.
M Hardy et al.
Contact dermatitis, 32(6), 360-361 (1995-06-01)
Sorbitan sesquioleate as an allergen.
D I Orton et al.
Contact dermatitis, 44(3), 190-191 (2001-02-24)
Sorbitan sesquioleate.
Mari Paz Castanedo-Tardan et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 19(4), E22-E23 (2008-08-05)