Principaux documents
S2646
Scalpel blades
No. 10
Synonyme(s) :
Precision blades, Surgical scalpel blades
100 EA
257,00 €
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
257,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122407
Nomenclature NACRES :
NB.35
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
steel (carbon)
Stérilité
non-sterile
Application
Scalpel blades has been used:
  • in seedling inoculation
  • to dissect adrenal gland for adrenalectomy
  • to cut the polydimethylsiloxane (PDMS) layers for fabrication of the microfluidic device
Conditionnement
individually wrapped.