S2763
Anti-Sheep IgG (whole molecule) antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Donkey Anti-Sheep IgG, Sheep IgG Detection
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
quantitative precipitin assay: suitable
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Application
Immunoprecipitation (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable