11717472001
Roche
Hybridization Buffer
pH 6.5-6.7 (25 °C), suitable for hybridization, solution, pkg of 100 mL
Synonyme(s) :
Buffer
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
hybridization: suitable
pH
6.5-6.7 (25 °C)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.