Principaux documents
S2251
Supelco
(−)-Sparteine sulfate salt
Synonyme(s) :
Lupinidine sulfate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26N2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Essai
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sonja Grosskinsky et al.
PloS one, 4(3), e4858-e4858 (2009-03-25)
Borrelia recurrentis, the etiologic agent of louse-borne relapsing fever in humans, has evolved strategies, including antigenic variation, to evade immune defence, thereby causing severe diseases with high mortality rates. Here we identify for the first time a multifunctional surface lipoprotein