S1542
Anti-Substance P antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-SP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, pig, bovine, rat, cat, monkey
Technique(s)
dot blot: 1:20,000
radioimmunoassay: 1:5,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAC1(6863)
rat ... Tac1(24806)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable