Principaux documents
AB1566
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-substance P (douleur)
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
100 μL
498,00 €
498,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1506
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
498,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
498,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1506
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAC1(6863)
Description générale
La substance P est un neuropeptide de la famille des tachykinines qui fonctionne comme un neurotransmetteur et un neuromodulateur. Dans le SNC, la substance P est impliquée dans la régulation de l'humeur, de l'anxiété, du sommeil, de la satiété, du renforcement, du rythme respiratoire et du traitement de la douleur. Dans la nociception, le neuropeptide est libéré à la synapse locale de la moelle épinière. Des recherches récentes montrent maintenant que la substance P est potentiellement impliquée dans la différenciation des cellules endothéliales ainsi que dans divers rôles de la réponse neuroinflammatoire. Le récepteur endogène de la substance P est le récepteur de la neurokinine 1 (récepteur NK1), qui appartient à la sous-famille des récepteurs aux tachykinines des GPCR.
Spécificité
Substance P
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-substance P a été validée en IH(P) et RIA pour la détection de la substance P.
RIA :
une dilution au 1/10 000e d'un précédent lot a été utilisée en radio-immunodosage. Une fixation de 80 % détecte au moins 5 pg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Neuro-inflammation et douleurs
Qualité
Immunohistochimie (paraffine) :
Profil représentatif et morphologie représentative de la coloration de la Substance P (AB1566) dans le cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer. Tissu pré-traité avec du citrate à pH 6,0, démasquage antigénique. Anticorps dilué au 1/100e.
Démasquage d'épitope dans une coloration d'IHC (paraffine) avec du citrate à pH 6,0 : Cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer.
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Moelle épinière.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Andreas Hald et al.
European journal of pain (London, England), 13(2), 138-145 (2008-05-24)
Activation of spinal cord microglia and astrocytes is a common phenomenon in nerve injury pain models and is thought to exacerbate pain perception. Following a nerve injury, a transient increase in the presence of microglia takes place while the increased
Kenzen Kou et al.
Acta dermato-venereologica, 92(5), 521-528 (2012-05-09)
Pruritus is a common symptom of psoriasis, which affects quality of life. This symptom accompanies the hyper-innervation of sensory C-fibres in psoriatic lesions. Two extracellular molecules, nerve growth factor (NGF) and semaphorin-3A, regulate C-fibre extension. In this study, the expression
Zhijing Wang et al.
Journal of inflammation (London, England), 14, 13-13 (2017-06-13)
Traumatic brain injury (TBI) is a public health issue. As the major complaint in 51% of TBI patients, chronic pain is an important aspect in TBI treatment. Tetramethylpyrazine (TMP) is an important compound in Ligustrazine, an analgesic drug in traditional
Sai Y Veruva et al.
Clinical orthopaedics and related research, 475(5), 1369-1381 (2016-08-05)
The pathophysiology and mechanisms driving the generation of unintended pain after total disc replacement (TDR) remain unexplored. Ultrahigh-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) wear debris from TDRs is known to induce inflammation, which may result in pain. The purpose of this study was
Yong Fang Zhu et al.
Molecular pain, 12 (2016-04-01)
Bone cancer pain is often severe, yet little is known about mechanisms generating this type of chronic pain. While previous studies have identified functional alterations in peripheral sensory neurons that correlate with bone tumours, none has provided direct evidence correlating