S128
N-Methylspiperone hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
N-Methyl-8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro-[4.5]decan-4-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
light yellow
Solubilité
0.1 M HCl: soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
Cl.CN1CN(c2ccccc2)C3(CCN(CCCC(=O)c4ccc(F)cc4)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-26-18-28(21-6-3-2-4-7-21)24(23(26)30)13-16-27(17-14-24)15-5-8-22(29)19-9-11-20(25)12-10-19;/h2-4,6-7,9-12H,5,8,13-18H2,1H3;1H
Clé InChI
OGOQOKYYPNFSOL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable