S0902
SSC Buffer
for Northern and Southern blotting, powder blend
Synonyme(s) :
Saline-sodium citrate buffer
78,50 €
About This Item
78,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder blend
pH
6.8-7.2 (20-25 °C, 263 mg/L in water)
Solubilité
water: 263 mg/mL, clear, colorless
Activité étrangère
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
- Preparing nucleic acids for hybridization
- Hybridization buffer for Northern and Southern blots
- Washing buffer for Northern and Southern blots
Caractéristiques et avantages
- Multi-purpose use in hybridizations
- Easily reconstituted and diluted to any concentration needed
Composants
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.