S0827
Streptokinase C from Streptococcus sp.
buffered aqueous solution, ≥50,000 units/mg protein
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥50,000 units/mg protein
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable