79470
D(+)-2-Phosphoglyceric acid sodium salt hydrate
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Synonyme(s) :
D-Glycerate 2-phosphate sodium salt, Sodium D-2-phosphoglycerate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Forme
powder
Impuretés
≤1% Pi
≤35% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.