Principaux documents
RES6104H-A7
SAFC
Hypoxanthine, monosodium salt
Synonyme(s) :
Hypoxanthine monosodium salt
100 G
412,00 €
1 KG
2 977,00 €
412,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 G
412,00 €
1 KG
2 977,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3N4O · Na
Poids moléculaire :
158.09
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
412,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial, tested
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Description générale
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Conditionnement
Product is available in the following package sizes:
RES6104H-A701X: 100g container
RES6104H-A702X: 1kg container
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable