RDD023
Saccharose
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri™
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
Impuretés
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
Résidus de calcination
≤0.01%
Perte
≤0.03% loss on drying, 105°C
Couleur
white
Plage de pH utile
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
Pf
185-187 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.