Principaux documents
1.07653
SAFC
Saccharose
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
5 KG
175,00 €
1076539013
Demander
25 KG
Demander
21 X 25 KG
Demander
175,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
175,00 €
1076539013
Demander
25 KG
Demander
21 X 25 KG
Demander
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Beilstein:
90825
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-334-9
175,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
185-187 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le saccharose est utilisé dans une grande diversité d'applications pharmaceutiques. Dans les formes pharmaceutiques solides, il sert habituellement de liant à sec ou de charge dans les formulations où un goût sucré constitue un effet secondaire bienvenu, par exemple dans les pastilles, les gommes à mâcher.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.