Documents
RABQUENCH
Sigma-Aldrich
Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable