RAB0327
Human Insulin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Synonyme(s) :
Insulin
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 μIU/mL
standard curve range: 4.69-300 μIU/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Description générale
Immunogène
Application
Human Insulin ELISA Kit has been used to determine human insulin and pro-insulin concentration in serum and HAMECs (human adipose microvascular endothelial cells) which were isolated from human visceral fat of nondiabetic patients.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
- to measure the blood levels of human insulin and proinsulin in the transgenic mice
- to measure serum insulin indaibetic rats
- to measure insulin in Multiple Sclerosis patients
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
En option
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)