Principaux documents
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Le produit RA2DWPAT-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639901
Paramètres
4,500 max. RCF (3,486 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5810/5810R
Catégories apparentées
Description générale
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG