Principaux documents
EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
2 EA
201,00 €
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
201,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.78
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
Conditionnement
set of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810755000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular buckets
Description générale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG