Principaux documents
EP5820754001
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-104, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 x 750 mL plate buckets
1 EA
3 350,00 €
3 350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
3 350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 4 x plate buckets (aerosol-tight, capable)
aerosol-tight
for 5810/5810R
high-capacity swing-bucket rotor
with 4 x 750 mL plate buckets
with 4 × DWP buckets with plate carriers
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820754001 (Global)
Paramètres
2,568 × g max. RCF
3,900 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Catégories apparentées
Description générale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Medium capacity swing-bucket rotor designed for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges. The 4-place rotor can accommodate 4 deep well plate buckets of 750 mL.
Application
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges are suitable for blood, bacteria, cell culture, and plate centrifugation.
Caractéristiques et avantages
  • Medium capacity swing-bucket Rotor
  • aerosol-tight capable for safe centrifugation of hazardous samples
  • The rotor reaches 3,900 rpm maximum speed with 3,214 × g maximum RCF
  • Includes 4 deep well plates (DWP) buckets
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG