R9894
Ras human
Wild type, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
H-Ras, rH-RAS, WT
399,00 €
About This Item
399,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
28 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... RASGEF1B(153020)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable