PZ0238
CP-944629
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(1,1-Dimethylethyl)-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)-5-oxazolyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 3-tert-Butyl-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1,3-oxazol-5-yl][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, 3-tert-Butyl-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)oxazol-5-yl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, 5-(3-tert-Butyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)oxazole, CP944629
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1=NN=C2C=CC(C3=C(C4=C(F)C=C(F)C(F)=C4)N=CO3)=CN21
InChI
1S/C19H15F3N4O/c1-19(2,3)18-25-24-15-5-4-10(8-26(15)18)17-16(23-9-27-17)11-6-13(21)14(22)7-12(11)20/h4-9H,1-3H3
Clé InChI
VNZJNPIWZYMGAO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable