Principaux documents
PZ0236
Sigma-Aldrich
CP-863187
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(2,5-Difluorophenyl)-5-(3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)oxazole, 6-[4-(2,5-Difluorophenyl)-5-oxazolyl]-3-(1-methylethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 6-[4-(2,5-Difluorophenyl)oxazol-5-yl]-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, CP863187
5 MG
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
108,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14F2N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC1=C(C2=C(OC=N2)C(C=C3)=CN4C3=NN=C4C(C)C)C=C(F)C=C1
InChI
1S/C18H14F2N4O/c1-10(2)18-23-22-15-6-3-11(8-24(15)18)17-16(21-9-25-17)13-7-12(19)4-5-14(13)20/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
UACOXBQBNWQWOK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-863187 is a potent p38α (p38α) inhibitor (IC50 = 5.8 nM) with 44-fold selectivity over p38β (p38β) and no inhibitory potency against p38γ (p38γ) and p38δ (p38δ) isoforms. CP-863187 effectively inhibits LPS-stimulated cellular TNF-α production in vitro (IC50 = 259 and 25 nM, using human whole blood and isolated mononuclear cells, respectively) and in rats in vivo (ED50 = 0.3 mg/kg p.o.) with good pharmacokinetic profile and oral availability (F = 87%/dog, 40%/monkey, 30%/rat with 5 mg/kg oral dosage; F = 66%/rat with 50 mg/kg oral dosage).
CP-863187 is a potent p38α (p38α) inhibitor.
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable