Principaux documents
PZ0223
Sigma-Aldrich
PF-04991532
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-[[(2S)-3-Cyclopentyl-1-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-1-yl]propyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, PF 04991532
5 MG
96,90 €
25 MG
288,00 €
96,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
96,90 €
25 MG
288,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19F3N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.36
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
96,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1nc[n](c1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2ncc(cc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H19F3N4O3/c19-18(20,21)14-9-25(10-23-14)13(7-11-3-1-2-4-11)16(26)24-15-6-5-12(8-22-15)17(27)28/h5-6,8-11,13H,1-4,7H2,(H,27,28)(H,22,24,26)/t13-/m0/s1
Clé InChI
GKMLFBRLRVQVJO-ZDUSSCGKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator that reduces mean daily glucose (MDG), fasting plasma glucose (FPG) and glucose excursion in humans.
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable