PZ0171
CP-100356 monohydrochloride
>98% (HPLC), powder, MDR1 (P-Gp) inhibitor
Synonyme(s) :
4-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-6,7-dimethoxy-2-quinazolinamine monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
CP-100356 monohydrochloride, >98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
>98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc(CCNc2nc(N3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C3)c5cc(OC)c(OC)cc5n2)cc1OC
InChI
1S/C31H36N4O6.ClH/c1-36-24-8-7-19(13-25(24)37-2)9-11-32-31-33-23-17-29(41-6)28(40-5)16-22(23)30(34-31)35-12-10-20-14-26(38-3)27(39-4)15-21(20)18-35;/h7-8,13-17H,9-12,18H2,1-6H3,(H,32,33,34);1H
Clé InChI
WWCHXVYTCMPAMV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox