PZ0118
Nafoxidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[2-[4-(3,4-dihydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl)phenoxy]ethyl]-pyrrolidine hydrochloride, CP-5600, Nafoxidene hydrochloride, PNU-0011100
135,00 €
About This Item
135,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: ≥8 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc2c(CCC(c3ccccc3)=C2c4ccc(OCCN5CCCC5)cc4)c1
InChI
1S/C29H31NO2.ClH/c1-31-26-14-16-28-24(21-26)11-15-27(22-7-3-2-4-8-22)29(28)23-9-12-25(13-10-23)32-20-19-30-17-5-6-18-30;/h2-4,7-10,12-14,16,21H,5-6,11,15,17-20H2,1H3;1H
Clé InChI
HJOOGTROABIIIU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable