PZ0036
Rucaparib camsylate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6H-Pyrrolo[4,3,2-ef][2]benzazepin-6-one camsylate
99,50 €
About This Item
99,50 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC1=CC(C(NCC2)=O)=C3C2=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1.CC5(C)[C@@H]6CC[C@@]5(CS(O)(=O)=O)C(C6)=O
InChI
1S/C19H18FN3O.C10H16O4S/c1-21-10-11-2-4-12(5-3-11)18-14-6-7-22-19(24)15-8-13(20)9-16(23-18)17(14)15;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-5,8-9,21,23H,6-7,10H2,1H3,(H,22,24);7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10-/m.1/s1
Clé InChI
INBJJAFXHQQSRW-STOWLHSFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable