165350
PARP Inhibitor I, 3-ABA
The PARP Inhibitor I, 3-ABA, also referenced under CAS 3544-24-9, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
PARP Inhibitor I, 3-ABA, 3-Aminobenzamide
60,80 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
60,80 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Description
RTECS - CU8992000
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
Nc1cc(ccc1)C(=O)N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clé InChI
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PARP
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Malorni, W., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 715.
Malorni, W., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1250.
Monti, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 525.
Kozak, K.R., and Ross, I.A. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 1225.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3