PRS4059
Anti-PDL-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-B7-H1, Anti-CD274 molecule, Anti-Cardif, Anti-IPS-1, Anti-Programmed cell death 1 ligand-1
483,00 €
About This Item
483,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 32 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD274(29126)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable