Principaux documents
PHG0002
SAFC
Chlorhydrate de TRIS
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de Trizma®, Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Beilstein:
3675235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Application
Le Tris-HCl est un tampon biologique couramment utilisé. Le système de tampon Tris/Tris HCl est largement utilisé dans les applications biologiques de production biopharmaceutique, de culture cellulaire, de diagnostic et de biologie moléculaire. Le pKa du Tris est de 7,77, ce qui est proche du pH physiologique de 7,36.
Le Tris HCl est utilisé comme constituant de tampon conjugué avec Tris/Trométhamine/Trizma dans la formulation des tampons biopharmaceutiques (tant pour les applications en aval qu′en amont), les séparations par électrophorèse et la formulation des réactifs diagnostiques.
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nicola Forte et al.
Nature communications, 12(1), 6137-6137 (2021-10-23)
The mammalian brain stores and distinguishes among episodic memories, i.e. memories formed during the personal experience, through a mechanism of pattern separation computed in the hippocampal dentate gyrus. Decision-making for food-related behaviors, such as the choice and intake of food
Tibor Maliar et al.
Chemistry & biodiversity, 12(11), 1678-1695 (2015-11-17)
The content of biogenic compounds and the biological activities of barley (Hordeum vulgare L.)-grain extracts was evaluated. The sufficiently large and heterogeneous set of barley genotypes (100 accessions) enabled the selection of special genotypes interesting for potential industrial, pharmaceutical, and
Hong Peng et al.
Autophagy, 16(4), 698-708 (2019-06-27)
SQSTM1/p62 (sequestosome 1) is a critical macroautophagy/autophagy receptor that promotes the formation and degradation of ubiquitinated aggregates. SQSTM1 can be modified by ubiquitination, and this modification modulates its autophagic activity. However, the molecular mechanisms underpinning its reversible deubiquitination have never
Yingning Zheng et al.
Analytica chimica acta, 834, 45-50 (2014-06-15)
Our present work aimed at developing a pseudo triple-enzyme cascade electrocatalytic electrochemical aptasensor for determination of thrombin with the amplification of alcohol dehydrogenase (ADH)-Pt-Pd nanowires bionanocomposite and hemin/G-quadruplex structure that simultaneously acted as NADH oxidase and HRP-mimicking DNAzyme. With the
Michiya Matsusaki et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(10), 3386-3396 (2015-04-09)
We developed a human skin equivalent (HSE) containing blood and lymph-like capillary networks using a cell coating technique, which is a rapid fabrication technology of three-dimensional cellular constructs by cell surface coating using layer-by-layer assembled nanofilms of extracellular matrices. The