Documents
9310-OP
Millipore
Chlorhydrate de Trizma®
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Numéro Beilstein :
3675235
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
needles
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Molecular Biology Grade.
260 (10%, water): ≤0.05 AU
A280 (10%, water): ≤0.05 AU
Assay: ≥99%
DNAse: none detected
Identity IR spectrum: conforms
Lead (Pb): ≤.0002%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Water (H2O): ≤0.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
  • Use of tetraethylammonium (TEA) and Tris loading for blocking TRPM7 channels in intact cells.: This study highlights the application of TRIS Hydrochloride in blocking TRPM7 channels, which is significant for cell signaling and ion channel regulation in pharmacological research (Holderby & Kozak, 2024).
  • Investigating the influence of solvent type and pH on protein adsorption onto silica surface by evanescent-wave cavity ring-down spectroscopy.: This study uses TRIS Hydrochloride to explore protein-silica interactions, providing insights into surface chemistry and biomolecular adsorption processes (Alnaanah & Mendes, 2024).
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable