P9787
Anti-Goat IgG (whole molecule)−R-Phycoerythrin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Goat IgG (whole molecule)−R-PE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:20
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable