Merck
Toutes les photos(5)
Documents
P9716
Sigma-Aldrich
Palmitoyl coenzyme A lithium salt
≥90%
Synonyme(s) :
n-hexadécanoyl coenzyme A, Hexadécanoyl coenzyme A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H65N7O17P3S · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1004.94 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥90%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C37H66N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;/h24-26,30-32,36,47-48H,4-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52);/q;+1/p-1/t26-,30-,31-,32+,36-;/m1./s1
Clé InChI
BSAYABVAJQBKKB-NNGKVBCISA-M
Catégories apparentées
Application
Le sel de lithium de la palmitoyl coenzyme A a été utilisé pour la microinjection d'œufs de triton afin d'étudier l'effet de l'inhibition de la citrate synthase sur l'activation des œufs. Il a également été utilisé dans un mélange réactionnel pour mesurer l'activité enzymatique de la thioestérase I (tesA). Le sel de lithium de la palmitoyl coenzyme A a été utilisé dans une S-palmitoylation in vitro de la cyclophiline D.
Actions biochimiques/physiologiques
La palmitoyl coenzyme A (CoA) est une acyl-CoA et un précurseur de la 3-cétodihydrosphingosine, un élément clé du squelette des bases sphingoïdes durant la biosynthèse de novo de sphingolipides. La palmitoyl CoA est un acide gras à chaîne longue (C16) lié de façon covalente à la coenzyme A. La fixation covalente du palmitate est un phénomène courant sur une grande variété de protéines virales et cellulaires ; elle contribue à favoriser l'attachement membranaire. La palmitoylation peut aussi être un mécanisme classique de prolongation ou de potentialisation de la signalisation de la protéine G.
La palmitoyl coenzyme A est utile à la biosynthèse de la sphingosine, élément constitutif des sphingolipides et des phospholipides. La β-oxydation de la palmitoyl-CoA donne 8 molécules d'acétyl-CoA et 14 paires d'atomes d'hydrogène.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur les nucléotides cycliques. Cliquez ici pour découvrir d'autres produits de notre sélection pour les nucléotides cycliques. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d'autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lipid Mediators and Their Metabolism in the Brain, 245-245 (2011)
Diel light: dark cycles significantly reduce FFA accumulation in FFA producing mutants of Synechocystis sp. PCC 6803 compared to continuous light
Cheah YE, et al.
Algal research, 12, 487-496 (2015)
Biochemistry: The Chemical Reactions of Living Cells, 992-992 (2001)
Velayoudame Parthibane et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100491-100491 (2021-03-05)
Serine palmitoyltransferase complex (SPT) mediates the first and rate-limiting step in the de novo sphingolipid biosynthetic pathway. The larger subunits SPTLC1 and SPTLC2/SPTLC3 together form the catalytic core while a smaller third subunit either SSSPTA or SSSPTB has been shown
Y Tu et al.
Science (New York, N.Y.), 278(5340), 1132-1135 (1997-11-14)
Palmitoylation of the alpha subunit of the guanine nucleotide-binding protein Gz inhibited by more than 90 percent its response to the guanosine triphosphatase (GTPase)-accelerating activity of Gz GAP, a Gz-selective member of the regulators of G-protein signaling (RGS) protein family
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.