M4414
Myristoyl coenzyme A lithium salt
≥80.0% (HPLC), powder, protein myristoylation substrate
Synonyme(s) :
n-Tetradecanoyl Coenzyme A lithium salt
178,00 €
About This Item
178,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Myristoyl coenzyme A lithium salt, ≥80.0%
Essai
≥80.0%
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.