P9497
Anti-Potassium Channel hKv11.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Ether-a-go-go-related Channel, Anti-HERG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:400 using the lysate of HEK 293 cells, stably expressing HERG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNH2(3757)
mouse ... Kcnh2(16511)
rat ... Kcnh2(117018)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité