P0749
Anti-Potassium Channel Kv11.1 Extracellular antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-HERG, Anti-KCNH2
754,00 €
About This Item
754,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 2-8 μg using live intact K562 (human chronic myelogenous leukemia) cells (per 106 cells)
immunocytochemistry: 1:25
western blot: 1:200 using HEK-KV11.1 transfected cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNH2(3757)
mouse ... Kcnh2(16511)
rat ... Kcnh2(117018)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable