P9246
PB28 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-Cyclohexyl-4-(3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-n-propyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12
InChI
1S/C24H38N2O.2ClH/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21;;/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3;2*1H
Clé InChI
DSRBJOQIBXACIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable